3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302522-1G PC302522-5G
APOSPC302522-1GEA 159 EUR
APOSPC302522-1G APOSPC302522-5G
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Formula: C₈H₇ClFNO₂
MW: 203,598 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116016
Núm. CAS: 1042665-36-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III