3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302532-5G PC302532-1G
APOSPC302532-5GEA 0 EUR
APOSPC302532-5G APOSPC302532-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₅ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115853
Núm. CAS: 886497-03-6