3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302534-1G PC302534-5G
APOSPC302534-1GEA 148 EUR
APOSPC302534-1G APOSPC302534-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₉ClF₃NO₂
MW: 267,632 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115857
Núm. CAS: 1259961-84-6