3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302543-1G PC302543-5G
APOSPC302543-1GEA 159 EUR
APOSPC302543-1G APOSPC302543-5G
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
3-Chloro-5-fluoro-DL-phenylglycine
Formula: C₈H₇ClFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116050
Núm. CAS: 1038843-45-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III