3-Ethoxy-2,6-difluorobenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302546-10G PC302546-5G PC302546-1G
APOSPC302546-10GEA 224 EUR
APOSPC302546-10G APOSPC302546-5G APOSPC302546-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzamide 98%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzamide
Formula: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519367
Núm. CAS: 1092461-26-1