3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302550-1G PC302550-5G
APOSPC302550-1GEA 116 EUR
APOSPC302550-1G APOSPC302550-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₈H₅F₄NO₂
MW: 223,124 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660208
Núm. CAS: 886499-18-9