3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302557-1G PC302557-5G
APOSPC302557-1GEA 159 EUR
APOSPC302557-1G APOSPC302557-5G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,591 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398586
Núm. CAS: 1261618-61-4