4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302564-1G PC302564-5G PC302564-10G
APOSPC302564-1GEA 109 EUR
APOSPC302564-1G APOSPC302564-5G APOSPC302564-10G
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
4-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00764461
Núm. CAS: 174732-57-1