4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302567-1G PC302567-5G PC302567-10G
APOSPC302567-1GEA 148 EUR
APOSPC302567-1G APOSPC302567-5G APOSPC302567-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₉ClF₃NO₂
MW: 267,632 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115844
Núm. CAS: 1259965-55-3