4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302572-1G PC302572-5G PC302572-10G
APOSPC302572-1GEA 357 EUR
APOSPC302572-1G APOSPC302572-5G APOSPC302572-10G
4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₉ClFNO₂
MW: 217.625 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115957
Núm. CAS: 754944-16-6