4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302575-5G PC302575-1G PC302575-25G
APOSPC302575-5GEA 95.7 EUR
APOSPC302575-5G APOSPC302575-1G APOSPC302575-25G
4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃ClF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11554154
Núm. CAS: 1160573-19-2