4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-3-(4-chloro-3-fluorophenyl)propanoic acid
PC302580-1G PC302580-5G
APOSPC302580-1GEA 145 EUR
APOSPC302580-1G APOSPC302580-5G
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₉ClFNO₂
MW: 217.625 g/mol
Pto. de fusión: 243…245 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660180
Núm. CAS: 439587-16-3