4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302581-1G PC302581-5G
APOSPC302581-1GEA 230 EUR
APOSPC302581-1G APOSPC302581-5G
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylglycine
4-Chloro-3-fluoro-DL-phenylglycine
Formula: C₈H₇ClFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116049
Núm. CAS: 1039338-62-9