4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302584-1G PC302584-5G PC302584-10G
APOSPC302584-1GEA 136 EUR
APOSPC302584-1G APOSPC302584-5G APOSPC302584-10G
4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₉F₂NO
MW: 197,181 g/mol
Pto. de fusión: 51…54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258698
Núm. CAS: 1017779-53-1