4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302593-1G PC302593-5G
APOSPC302593-1GEA 180 EUR
APOSPC302593-1G APOSPC302593-5G
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
4-Fluoro-2-methyl-DL-phenylglycine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116046
Núm. CAS: 1039620-35-3