4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302595-1G PC302595-5G
APOSPC302595-1GEA 114 EUR
APOSPC302595-1G APOSPC302595-5G
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetic acid 97%
4-Fluoro-3,5-dimethylphenylacetic acid
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832375
Núm. CAS: 1000544-58-0