3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Boc-D-3,5-Difluorophenylalanine
PC3026-1G PC3026-25G PC3026-5G
APOSPC3026-1GEA 35.1 EUR
APOSPC3026-1G APOSPC3026-25G APOSPC3026-5G
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-BOC protected
3,5-Difluoro-D-phenylalanine, N-BOC protected
Formula: C₁₄H₁₇F₂NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00797556
Núm. CAS: 205445-53-0