4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302604-1G PC302604-5G
APOSPC302604-1GEA 0 EUR
APOSPC302604-1G APOSPC302604-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398479
Núm. CAS: 1261865-55-7