5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302617-1G PC302617-5G
APOSPC302617-1GEA 159 EUR
APOSPC302617-1G APOSPC302617-5G
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
5-Chloro-2-fluoro-DL-phenylglycine
Formula: C₈H₇ClFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116048
Núm. CAS: 1040198-59-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III