5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302618-1G PC302618-5G
APOSPC302618-1GEA 0 EUR
APOSPC302618-1G APOSPC302618-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₈H₅F₄NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519335
Núm. CAS: 1092460-85-9