5-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302624-5G PC302624-1G
APOSPC302624-5GEA 159 EUR
APOSPC302624-5G APOSPC302624-1G
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Formula: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,176 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06205343
Núm. CAS: 773129-47-8