5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC302626-1G PC302626-5G PC302626-10G
APOSPC302626-1GEA 224 EUR
APOSPC302626-1G APOSPC302626-5G APOSPC302626-10G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₁H₁₂F₃NO₂
MW: 247.214 g/mol
Pto. de fusión: 236 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832357
Núm. CAS: 1256482-64-0