2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302639-5G PC302639-1G
APOSPC302639-5GEA 126 EUR
APOSPC302639-5G APOSPC302639-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆ClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03002851
Núm. CAS: 682805-11-4