2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302642-5G PC302642-1G
APOSPC302642-5GEA 178 EUR
APOSPC302642-5G APOSPC302642-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115979
Núm. CAS: 286441-68-7