2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)methanol
PC302658-5G PC302658-1G PC302658-25G
APOSPC302658-5GEA 178 EUR
APOSPC302658-5G APOSPC302658-1G APOSPC302658-25G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O₂
MW: 174.145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115984
Núm. CAS: 886500-71-6