2,3-Difluoro-6-methoxybenzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302659-5G PC302659-1G
APOSPC302659-5GEA 180 EUR
APOSPC302659-5G APOSPC302659-1G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoyl chloride 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116020
Núm. CAS: 886501-67-3