2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302663-5G PC302663-1G
APOSPC302663-5GEA 227 EUR
APOSPC302663-5G APOSPC302663-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115934
Núm. CAS: 178974-98-6