2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302665-5G PC302665-1G
APOSPC302665-5GEA 0 EUR
APOSPC302665-5G APOSPC302665-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₂Cl₃F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519345
Núm. CAS: 53012-82-1
UN: 3265
ADR: 8,II