2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302668-5G PC302668-1G
APOSPC302668-5GEA 159 EUR
APOSPC302668-5G APOSPC302668-1G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115904
Núm. CAS: 886498-45-9