2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302671-10G PC302671-5G
APOSPC302671-10GEA 311 EUR
APOSPC302671-10G APOSPC302671-5G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115923
Núm. CAS: 79538-27-5