2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC302676-1G
PC302676-5G
APOSPC302676-1GEA
203
EUR
APOSPC302676-1G
APOSPC302676-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula:
C₈H₇ClF₃N MW: 209,596 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06213040 Núm. CAS: 771582-27-5 UN: 2735 ADR: 8,III |