2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302678-10G PC302678-5G PC302678-1G
APOSPC302678-10GEA 282 EUR
APOSPC302678-10G APOSPC302678-5G APOSPC302678-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 98%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258711
Núm. CAS: 1017779-70-2