3-Bromo-4-fluorophenylsulphur pentafluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-(pentafluorosulphur)bromobenzene
PC302686-1G PC302686-5G
APOSPC302686-1GEA 383 EUR
APOSPC302686-1G APOSPC302686-5G
3-Bromo-4-fluorophenylsulphur pentafluoride 97%
3-Bromo-4-fluorophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₃BrF₆S
MW: 301,047 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27986829
Núm. CAS: 1706434-97-0