2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302695-1G PC302695-5G
APOSPC302695-1GEA 180 EUR
APOSPC302695-1G APOSPC302695-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832244
Núm. CAS: 1000523-82-9