3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302705-1G
PC302705-5G
PC302705-10G
APOSPC302705-1GEA
149
EUR
APOSPC302705-1G
APOSPC302705-5G
APOSPC302705-10G
3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formula:
C₁₁H₁₁F₃O₂ Pto. de fusión: 90…93 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09832282 Núm. CAS: 1017777-98-8 |