3-[4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302707-1G PC302707-5G PC302707-10G
APOSPC302707-1GEA 203 EUR
APOSPC302707-1G APOSPC302707-5G APOSPC302707-10G
3-[4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[4-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₂
MW: 232,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832295
Núm. CAS: 1017778-20-9