3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302717-10G PC302717-5G
APOSPC302717-10GEA 328 EUR
APOSPC302717-10G APOSPC302717-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₅Cl₂FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115865
Núm. CAS: 886497-26-3
UN: 3261
ADR: 8,III