3-Chloro-5-fluorocinnamic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302719-5G PC302719-1G
APOSPC302719-5GEA 136 EUR
APOSPC302719-5G APOSPC302719-1G
3-Chloro-5-fluorocinnamic acid 95%
3-Chloro-5-fluorocinnamic acid
Formula: C₉H₆ClFO₂
MW: 200,594 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116028
Núm. CAS: 936366-61-9