3-Fluoro-5-methylbenzoyl chloride

Proveedor: Apollo Scientific

PC302727-10G PC302727-5G PC302727-1G
APOSPC302727-10GEA 250 EUR
APOSPC302727-10G APOSPC302727-5G APOSPC302727-1G
3-Fluoro-5-methylbenzoyl chloride
3-Fluoro-5-methylbenzoyl chloride
Formula: C₈H₆ClFO
MW: 172,584 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115884
Núm. CAS: 886497-77-4
UN: 3265
ADR: 8,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR