4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302734-5G PC302734-1G
APOSPC302734-5GEA 136 EUR
APOSPC302734-5G APOSPC302734-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzamide
Formula: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187.143 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660345
Núm. CAS: 425702-23-4