4-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302739-10G PC302739-5G PC302739-1G
APOSPC302739-10GEA 0 EUR
APOSPC302739-10G APOSPC302739-5G APOSPC302739-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-2,6-difluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂Cl₂F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660235
Núm. CAS: 272104-45-7
UN: 3265
ADR: 8,II