4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302742-5G PC302742-1G
APOSPC302742-5GEA 522 EUR
APOSPC302742-5G APOSPC302742-1G
4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂Cl₂F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18415577
Núm. CAS: 1261799-38-5
UN: 1760
ADR: 8,III