4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302749-10G PC302749-5G PC302749-1G PC302749-25G PC302749-100G
APOSPC302749-10GEA 282 EUR
APOSPC302749-10G APOSPC302749-5G APOSPC302749-1G APOSPC302749-25G APOSPC302749-100G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258683
Núm. CAS: 1017779-19-9