5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302759-1G PC302759-5G PC302759-250MG
APOSPC302759-1GEA 400 EUR
APOSPC302759-1G APOSPC302759-5G APOSPC302759-250MG
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₇ClF₃NO
MW: 225,595 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519365
Núm. CAS: 874821-50-8