2-Fluoro-5-methylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302766-5G PC302766-1G
APOSPC302766-5GEA 192 EUR
APOSPC302766-5G APOSPC302766-1G
2-Fluoro-5-methylbenzamide 98%
2-Fluoro-5-methylbenzamide
Formula: C₈H₈FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973775
Núm. CAS: 886500-04-5