2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC302767-10G PC302767-5G
APOSPC302767-10GEA 351 EUR
APOSPC302767-10G APOSPC302767-5G
2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
2-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO
MW: 140,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06202823
Núm. CAS: 64977-30-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR