3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302771-10G PC302771-5G
APOSPC302771-10GEA 241 EUR
APOSPC302771-10G APOSPC302771-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl alcohol 97%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₀ClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832341
Núm. CAS: 1017778-88-9