3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302772-10G PC302772-5G PC302772-1G
APOSPC302772-10GEA 386 EUR
APOSPC302772-10G APOSPC302772-5G APOSPC302772-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzamide 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzamide
Formula: C₈H₇ClFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115869
Núm. CAS: 886497-40-1