3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302773-10G PC302773-5G
APOSPC302773-10GEA 351 EUR
APOSPC302773-10G APOSPC302773-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈ClFO₂
MW: 190,599 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115867
Núm. CAS: 886497-33-2