3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302774-10G PC302774-5G PC302774-1G
APOSPC302774-10GEA 549 EUR
APOSPC302774-10G APOSPC302774-5G APOSPC302774-1G
3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone 98%
3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone
Formula: C₉H₈ClFO
MW: 186,611 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115836
Núm. CAS: 886496-66-8